Learn More
HUBER 10 l Thermofluid
Empfohlen für zahlreiche Anwendungen in der Temperaturregelung. Huber Kältemaschinenbau™ 10 l Thermofluid-Öle ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung. Die Temperaturspannen reichen von -90 ° – 275 °C, mit einer Viskosität von 25 ° bei 3 bis 50 mm2/Sekunde.
Marke: HUBER 6168
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermofluide für viele Temperieraufgaben
- Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
- Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
- Praktische 10 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für mittelgroße Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
-80 °C bis +55 °C | |
10 l | |
3 mm2/s. |
Silikonöl | |
55 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER 10 l Thermofluid > Temperaturbereich: –80 bis 55 °C, Viskosität: 3 mm2/s
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur