Learn More
HUBER 10 l Thermofluid
Empfohlen für zahlreiche Anwendungen in der Temperaturregelung. Huber Kältemaschinenbau™ 10 l Thermofluid-Öle ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung. Die Temperaturspannen reichen von -90 ° – 275 °C, mit einer Viskosität von 25 ° bei 3 bis 50 mm2/Sekunde.
Marke:  HUBER 6166
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11557364
  • 1430.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Thermofluide für viele Temperieraufgaben
  • Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
  • Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
  • Praktische 10 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für mittelgroße Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
Spezifikation
-60 °C bis 115 °C bis 200 °C
10 l
5 mm2/s.
Silikonöl
115 °C offenes Bad, 200 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
HUBER 10 l Thermofluid > Temperaturbereich:–60 bis 115/220 °C, Viskosität:5mm2/s.