Learn More
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Use these test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Frame Test Sieves can be supplied with aperture sizes ranging from 125 mm down to 20 microns in full and half height versions.
Marke: Endecotts™ 100SIW.125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450 mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
- Precision frame (ensures consistent nestability)
- Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Spécification
1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
100 mm | |
Edelstahl |
125 μm | |
Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI | |
Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen | |
Edelstahl |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves > Porengröße:125 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu