Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau
Zur Lagerung und Isolierung temperaturempfindlicher Waren wie Trockeneis, flüssigem Stickstoff und anderen Kühlmitteln. KGW Isotherm™ Zylindrische Dewargefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
Marke:  KGW Isotherm™ 10214
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10109560
  • 272.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Einfache Handhabung
  • Kühlung von kleinen Proben
  • Standardmäßig vollständig versilbert
  • Flexibel im Labor anwendbar
  • Mit oder ohne Seitengriff lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Kühlung kleiner Proben, Lagerung von Flüssigstickstoff, Trockeneis, anderen Kühlmitteln und als Isolierkolben
300 mm
1500 ml
Borosilikatglas
115mm
245mm
Kein Seitengriff
90 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau > Fassungsvermögen:1500 ml; Lieferumfang:Kein Seitengriff; Innenhöhe:245 mm; Innendurchmesser:90mm