Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit Luer-Spitzen, Anschlusstyp LT
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. Zu dieser Serie sind verschiedene Abschlüsse und Nadelvarianten lieferbar.
Marke:  Hamilton™ 81301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10538511
  • 127.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
Luer-Spitze (LT) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
TLL ohne Flansch
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0.18 Zoll
4.6 mm
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
200 psi
115 °C
1001
Je
Luer-Spitze
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
0.355 Zoll
9.02 mm
Gasdichte Spritze
239 °F
50 °F
Ohne Kanüle
1 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit Luer-Spitzen, Anschlusstyp LT > Modell:1001; Luer-Konus; Fassungsvermögen:1 ml; keine Nadel