Learn More
1000 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
228.00 CHF - 421.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Quotientengeräte
Genauigkeit Genauigkeit ± 1 % NTU
Trübung 1000 NTU ± 1 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11536593
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRSR-1000-100
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche 100 ml
228.00 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12736935
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRSR-1000-500
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche GL45 500 ml
421.00 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
1000 NTU ± 1 %
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1000 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon