Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories Artikelnummer.: 16240921
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Artikelnummer. 16240921
Fiberlite Flasche, 1 Stück
Click to view available options
Produkttyp:
Anti-Rutsch-Unterlage
Fiberlite Flasche
O-Ring
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 16240921
Marke: Thermo Scientific™ 0971403
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Eigenschaften
  • PPCO & PC
  • Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
  • Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
  • Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
  • Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Certifications
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Zubehör für Flaschenwerkzeuge
Material Aluminium
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Form Rund
Produkttyp Fiberlite Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Fiberlite 1000 mL Bottle
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories >