Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
Marke:  Hamilton™ CAL81056
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17854242
  • 388.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
22s G
0.0059 Zoll
0,0283 in.
1.46 mm
0.72 mm
Gas Tight Syringe
115 °C
1710
1
51 mm
Abnehmbar
PTFE
0,057 in.
0.15 mm
0,305 in.
7.75 mm
2 in.
239 °F
50 °F
10 °C
100 μl
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe > Needle Gauge: 22s G, Point Style: 2, Connection Type: RN