Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb, 100 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Diese Analysesiebe aus Edelstahl haben eine Innenhöhe von 45 mm und einen Durchmesser von 100 mm.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 551.040.200-012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797106
  • 554.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 45 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Analysesieb mit Edelstahlüberzug
  • Weich gelötete Naht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 170°C
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
100mm
25 μm
Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen).
45 mm
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb, 100 mm Durchmesser x 45 mm Höhe > Porengröße:25 μm