Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb, 100 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Diese Analysesiebe aus Edelstahl haben eine Innenhöhe von 45 mm und einen Durchmesser von 100 mm.
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.040.200-016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 45 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Analysesieb mit Edelstahlüberzug
- Weich gelötete Naht
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Beständig bis zu Temperaturen von 170°C
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
100mm |
38 μm | |
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 | |
45 mm | |
Edelstahl |
LNK001 faites controler vos tamis
DateigrößeVersion: 2.9 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb, 100 mm Durchmesser x 45 mm Höhe > Porengröße:38 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur