Learn More
Abnova™ 10x Taq-Puffer
10x Taq-Buffer ist ein gebrauchsfertiger Puffer, der für die Enzyme Taq, Hot Taq, Red Taq und Long Taq in PCR-Reaktionen verwendet werden kann. Enthält kein MgCl2.
Marke:  Abnova™ D0024.1.8mL
Artikelnummer. 16002575
  • 22.55 CHF / 1.80 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
1,8 mL
Standard-PCR
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ 10x Taq-Puffer > 1,8 mL