Learn More
10-Phenylanthracen-9-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432329
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
10-Phenylanthracen-9-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432329
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64911.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 334658-75-2 | C20H15BO2 | 298.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334658-75-2
Summenformel C20H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 298.15
MDL-Nummer MFCD11111989
InChI-Schlüssel RVPCPPWNSMAZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-phenylanthracen-9-yl boronic acid, 10-phenyl-9-anthracene boronic acid, 10-phenyl-9-anthraceneboronic acid, 10-phenylanthracene-9-boronic acid, 10-phenylantrhacen-9-yl boronic acid, boronic acid, 10-phenyl-9-anthracenyl, pubchem19639, 9-borono-10-phenylanthracene, 10-phenylanthracene-9-ylboronic acid, 10-phenyl-9-anthryl boronic acid
PubChem CID 22247164
IUPAC-Name (10-Phenylanthracen-9-yl)borsäure
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Phenylanthracene-9-boronic acid
Menge 5 g
Beilstein 11434760
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 298.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
10-Phenylanthracen-9-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >