Learn More
10 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Eine Suspension aus Polymermikrosphären, die entwickelt wurde, um Sicherheits-, Genauigkeits- und Stabilitätsprobleme anderer Trübungsstandards zu beheben
Marke:  Reagecon CRSR-10-100
Artikelnummer. 11576573
  • 132.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
  • ±1 % Genauigkeit
  • NIST-konform
  • US EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Trübungsstandard
Flüssigkeit
100 ml
Quotientengeräte
± 1 % NTU
HDPE-Flasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRSR1024F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberCRSR-10-100
ChargennummerCRSR1023B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberCRSR-10-100
ChargennummerCRSR1022K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCRSR-10-100
ChargennummerCRSR1021K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog NumberCRSR-10-100
ChargennummerCRSR1021G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2022 Catalog NumberCRSR-10-100
Name des Produkts
10 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 10 NTU-Ratio Trübungsstandard, 100 ml