Learn More
Wheaton™ 10 ml-Urinröhrchen mit aufgedrucktem Etikett
Steriler Behälter für Probensicherheit und Anwendersicherheit mit ausgezeichneter Auslaufsicherheit.
209.00 CHF - 234.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16474959
|
Wheaton™
327220 |
Etikett, Sammelbecher |
209.00 CHF
450 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16404969
|
Wheaton™
327230 |
Etikett, Sammelbecher, Borsäure |
234.00 CHF
450 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
- Mit Sammelbecher
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Polystyrol | |
Rund | |
16 mm | |
100 mm | |
Ja | |
50 Packungen |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Urinanalyse | |
Bedruckt | |
450/Karton | |
10 ml |