Learn More
Heidolph™ Polymax 1040 10° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Polymax 1040 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg. Dieses Modell eignet sich für alle Gefäße – Kulturplatten, Medienflaschen, Erlenmeyerkolben. Es sind keine Grenzen gesetzt.
Marke:  Heidolph™ 543-42210-00
Artikelnummer. 10599711
  • 2131.19 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Polymax 1040 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg.
  • Verfügt über einen Neigungswinkel von 10° für eine sehr starke Bewegung.
  • Dieses Modell eignet sich für alle Gefäße – Kulturplatten, Medienflaschen, Erlenmeyerkolben. Es sind keine Grenzen gesetzt.
  • Über die analogen Regler kann die variable Drehzahl von 2 auf 50 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für Zellkulturplatten.
  • Dieses Modell ist für das modulare Inkubatorsystem geeignet 
  • Wird für Anwendungen empfohlen, bei denen eine variable Temperaturregelung bis 65 °C erforderlich ist
  • Analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 °
2 bis 50 U/min
230/240 V
EN 60529
375 mm
320 mm
Polymax 1040
Rutschfeste Gummimatte
5 kg
230/240 V, 50/60 Hz
0°C bis 50 °C
50/60 Hz
195 mm
Elektronisch
80 %
1 bis 120 min
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Polymax 1040 10° Schüttler mit angewinkelter Plattform > Neigungswinkel: 10°; Abmessungen (H x B x T): 195 x 320 x 375 mm