Learn More
Velp Scientifica™ VSS2CCR2 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 5000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
545.00 CHF - 685.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dosierwerkzeug |
---|---|
Volumenbereich (metrisch) | 10 ml bis 5 l |
Durchmesser (metrisch) | Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm |
Immersionslänge | 40 bis 175 mm |
Länge (metrisch) | 220 mm |
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Modell | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Modell | Price | Quantity & Availability | ||||
15319524
|
Velp Scientifica™
A00000026 |
Keramikindustrie, Pharmaindustrie, petrochemische Industrie, Anwendungen zur Bekämpfung der Abwasserverschmutzung | Gehäuse VSS2CSR2 | N/A | |||||
15329524
|
Velp Scientifica™
A00000027 |
Papier- und Gewebeindustrie, Lebensmittelindustrie, Tabakindustrie, Medizin, Anwendungen zur Kontrolle der Abwasserbelastung | Gehäuse VSS2CCR2 | N/A | |||||
15339524
|
Velp Scientifica™
A00000028 |
Anwendungen in der Keramikindustrie, Farbenindustrie | VSS2 CMR2 | N/A | |||||
15349524
|
Velp Scientifica™
A00000029 |
Papier- und Gewebeindustrie, Pharmaindustrie, Bekämpfung der Abwasserverschmutzung, Anwendungen in der Farbindustrie | Gehäuse VSS2FER2 | N/A | |||||
11688128
|
Velp Scientifica™
A00000031 |
Biotechnology, Paper and Tissue Industry, Food Industry, Tobacco Industry, Medicine, Sewage Pollution Control applications | VSS2FCR2 | N/A | |||||
15359524
|
Velp Scientifica™
A00000032 |
Anwendungsgebiete: Keramikindustrie, Papier- und Textilindustrie, Lebensmittelindustrie, Kosmetikindustrie, Petrochemie, Farbenindustrie | VSS2 FMR2 | N/A | |||||
Description
- Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
- Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
- Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Specifications
Dosierwerkzeug | |
Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm | |
220 mm | |
Je 1 |
10 ml bis 5 l | |
40 bis 175 mm | |
OV5 Homogenisator |