Learn More
Velp Scientifica™ VSS2CCR2 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 5000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11688128
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
  • Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
  • Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Dosierwerkzeug
Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm
220 mm
OV5 Homogenisator
Je 1
10 ml bis 5 l
40 bis 175 mm
Biotechnology, Paper and Tissue Industry, Food Industry, Tobacco Industry, Medicine, Sewage Pollution Control applications
VSS2FCR2