Learn More
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314016
Zum Warenkorb hinzufügen
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314016
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Artikelnummer. 11314016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17271.MF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
10,11-Dihydrocarbamazepine is used as internal standard during simultaneous determination of carbamazepine and its active metabolite in plasma by liquid chromatography. It can be used in chemiluminescence method for determination of carbamazepine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10,11-Dihydrocarbamazepin wird als interner Standard bei der gleichzeitigen Bestimmung von Carbamazepin und seinem aktiven Metaboliten im Plasma durch Flüssigkeitschromatographie verwendet. Kann in der Chemolumineszenzmethode zur Bestimmung von Carbamazepin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3564-73-6
Summenformel C15H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 238.29
MDL-Nummer MFCD00005072
InChI-Schlüssel PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
PubChem CID 19099
IUPAC-Name 2-Azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-carboxamid
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydrocarbamazepine
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 50 mg
Beilstein 196969
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >