Learn More
IKA™ 1 Vortex Schüttler
GREENER_CHOICE
Dieser ansprechend gestaltete Reagenzglasschüttler eignet sich zum Mischen kleiner Proben. Der IKA™ Vortex 1 Schüttler eignet sich optimal für kleine Behälter bis 30 mm Durchmesser wie Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Becher.
Marke:  IKA™ 0004047700
261.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12325153
  • 510.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Klein, kompakt und zuverlässig
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl von 1000 bis 2800 U/min
  • Hervorragende Mischwirkung
  • Oberes Gehäuse und Reagenzglas bestehen aus inertem Kunststoff
  • Unterteil ist ein beschichtetes Zink-Druckgussstück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V
Vortexschüttler
95 mm
0,55 kg
12 VDC-Universalnetzteil
30 W
50/60 Hz
95 mm
Mischen
IP 40
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ 1 Vortex Schüttler > Abmessungen: 110 mm T x 95 mm B x 95 mm H