Learn More
uvex Niedrige 1 S1-SRC-Sicherheitsschuhe
Die niedrigen Uvex 1 Sicherheitsschuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Schuhe wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
Marke: uvex 8543849
97.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Schuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Abstandgitter | |
49 | |
Komposit | |
Unisex | |
No | |
ESD Safety Shoe |
Elastisch | |
Microvelours | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
11 cm | |
Trainers | |
S1 |