Learn More
1-Pyrenebutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335129
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Pyrenebutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335129
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11335129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17760.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
1-Pyrenebutyric acid is a fluorescent probe used to study proteins, lipids, nucleic acids and other biological systems. It acts as a UV excitable fluorophore that has concentration-dependent fluorescence. It is also employed as a probe for bovine serum. 1-pyrene butyric acid modified nitrogen-doped carbon nanotubes (PBA/NCNTs) nanocomposites can be used as a biosensor to detect glucose in human serum sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrenbuttersäure ist eine Fluoreszenzsonde für die Untersuchung von Proteinen, Lipiden, Nukleinsäuren und anderen biologischen Systemen. Sie fungiert als UV-anregebares Fluorophor mit konzentrationsabhängiger Fluoreszenz. Sie wird auch als Sonde für Kälberserum eingesetzt. Mit 1-Pyrenbuttersäure modifizierte stickstoffdotierte Kohlenstoff-Nanoröhrchen (PBA/NCNTs) können Nanokomposite als Biosensor zum Nachweis von Glucose in humanen Serumproben verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3443-45-6
Summenformel C20H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.35
MDL-Nummer MFCD00004141
InChI-Schlüssel QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenebutyric acid
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Menge 5 g
Beilstein 2140554
Löslichkeitsinformationen Partially soluble in water.
IUPAC-Name 4-pyren-1-ylbutansäure
Formelmasse 288.35
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS26K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog NumberA17760.06,A17760.03
ChargennummerQ20J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog NumberA17760.06
Chargennummer10242767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog NumberA17760.06,A17760.03
ChargennummerM31I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17760.06,A17760.03
ChargennummerN06F041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17760.06,A17760.03
Name des Produkts
1-Pyrenebutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >