Learn More
1-Propionylpyren, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15107442
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Propionylpyren, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15107442
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15107442
Marke: Thermo Scientific Acros 449320010
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propionylpyrene
CAS 500004-32-0
Schmelzpunkt 80.0°C to 82.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C19H14O
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC-Name 1-Pyren-1-ylpropan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 258.31
PubChem CID 232861
Formelmasse 258.31
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0331055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2020 Catalog Number
Produktidentifikator
  • 1-Propionylpyrene
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Propionylpyren, 98 %, Thermo Scientific™ >