Learn More
1-Propanol, für Spektroskopie ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10646630
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Propanol, für Spektroskopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646630
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10646630
Marke: Thermo Scientific Acros 434360025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Namenshinweis For Spectroscopy
Schmelzpunkt -127.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860
Menge 2.5 L
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15,7955
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
Viskosität 2.2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Spektroskopie ACS
Titrierbare Säure 0.0004 meq/g
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number434360025,434360010
ChargennummerA0450727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number434360025,434360010
ChargennummerA0405878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number434360025,434360010
ChargennummerA0439481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2022 Catalog Number434360025,434360010
ChargennummerA0431247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2021 Catalog Number434360025,434360010
Name des Produkts
1-Propanol, für Spektroskopie ACS, Thermo Scientific Chemicals >