missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
1-Propanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen Artikelnummer.: 15604650
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons

1-Propanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen

Artikelnummer. 15604650
6 x 1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15604650

Marke: Honeywell-Chromasolv 348716X1L

Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %

  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 96 °C bis 98 °C
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 21 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2OH
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
1-Propanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt