Learn More
1-Propanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354208
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Propanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354208
250 mL, 250 Milliliter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mL
1 L
4 L
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. 11354208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041465.AK
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wasser <100 pm
Solvent1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127°C
Farbe Farblos
Aussehen Clear liquid
Dichte 0.804 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 97°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 15°C (59°F)
Zündpunkt 824°C (1515°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.385
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Dampfdruck 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098242
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 60.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Propanol
Name des Produkts
1-Propanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >