Learn More
1-Propanol, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10469973
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Propanol, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 L, Metallfass, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10469973
Marke: Thermo Scientific Acros 149480250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.8
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Viskosität 2.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1413
Wasser 0.5% max.
Merck Index 15, 7955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Name des Produkts
1-Propanol, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >