Learn More
1-Propanol ≥99,0 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10280901
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1-Propanol ≥99,0 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10280901
1 L
Click to view available options
1 L
Artikelnummer. 10280901
Marke: JT Baker 8066.1000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt -127°C
CAS 71-23-8
Farbe Max. 10 (APHA)
Dichte 0.8053 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 97°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99%
Rückstand nach Verdampfung max. 0.005%
Summenformel C3H8O
MDL-Nummer MFCD00002941
Wasser max. 0.1%
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
IUPAC-Name Propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Propanol ≥99,0 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >