Learn More
1-Propanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Propanethiol, is used widely in research areas. This compound has a wide range of applications including cell biology, materials science, nanoscience, self-assembled monolayers (SAMs), nanoelectronics, and contact printing. It is also used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Propanethiol |
Schmelzpunkt | -113°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8410 g/mL |
Siedepunkt | 67°C to 68°C |
Flammpunkt | −20°C (4°F) |
Geruch | Stench |
Strukturformel | CH3CH2CH2SH |
Brechungsindex | 1.438 |
Menge | 500 mL |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W27K003 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | 043420.AP,043420.AE |
N04G007 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043420.AP,043420.AE |
P24D003 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043420.AP,043420.AE |
M17F001 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043420.AP,043420.AE |
G25X032 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043420.AP,043420.AE |