Learn More
1-Phenyl-1,2-ethandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-1, 2-ethanediol |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 61°C to 67°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Siedepunkt | 272°C to 274°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HOCH2CH(C6H5)OH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Phenyl-1,2-ethanediol
Name des Produkts
1-Phenyl-1,2-ethandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur