Learn More
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341637
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-35-4
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00016861
InChI-Schlüssel IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
IUPAC-Name 1-Phenoxypropan-2-ol
SMILES CC(O)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenoxy-2-propanol
Dichte 1.06
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 250 g
Beilstein 1941356
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals >