Learn More
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-19-0
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
MDL-Nummer MFCD00009469
InChI-Schlüssel IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC-Name Pent-1-yn
SMILES CCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentyne
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -106°C to 105°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 40.0°C
Flammpunkt <−34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.3840 to 1.3880
Menge 100 g
Relative Dichte 0.69
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >