Learn More
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10105403
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105403 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10105403
Marke: Thermo Scientific Acros 303820050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-19-0
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
MDL-Nummer MFCD00009469
InChI-Schlüssel IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC-Name Pent-1-yn
SMILES CCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentyne
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -106°C to 105°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 40.0°C
Flammpunkt <−34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.3840 to 1.3880
Menge 5 g
Relative Dichte 0.69
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0461730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer303821000,303820250,303820050
ChargennummerA0449998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer303821000,303820250,303820050
ChargennummerA0451675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer303821000,303820250,303820050
ChargennummerA0413241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer303821000,303820250,303820050
ChargennummerA0358930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer303821000,303820250,303820050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Pentyne
Name des Produkts
1-Pentyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >