Learn More
1-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469163
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.166 g/mol
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentylamin wird als Lösungsmittel, als Rohstoff bei der Herstellung einer Vielzahl anderer Verbindungen, einschließlich Farbstoffe, Emulgatoren und pharmazeutische Produkte, sowie als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-58-7
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00008236
InChI-Schlüssel DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC-Name Pentan-1-amin
SMILES CCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentylamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.751
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.411
Menge 500 g
UN-Nummer UN1106
Beilstein 505953
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,598
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether.
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
1-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >