Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
36.90 CHF - 568.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 71-41-0 |
---|---|
Summenformel | C5H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
MDL-Nummer | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
InChI-Schlüssel | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Amylalkohol, N-Amylalkohol, Pentylalkohol, 1-Pentylalkohol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
PubChem CID | 6276 |
ChEBI | CHEBI:44884 |
IUPAC-Name | Pentan-1-ol |
SMILES | CCCCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15631370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-100ML |
100 ml | Glasflasche | N/A | ||||||
15671370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-500ML |
500 mL | Glasflasche | N/A | ||||||
15641370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-1L |
1 l | Glasflasche | N/A | ||||||
15651370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-2.5L |
2.5 l | Glasflasche | N/A | ||||||
15648310
|
Honeywell Research Chemicals
138975-4L |
4 L | Aluminiumflasche | N/A | ||||||
15661370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-20L |
20 l | Edelstahlkanne | N/A | ||||||
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Chemische Identifikatoren
71-41-0 | |
88.15 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
6276 | |
Pentan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
Amylalkohol, N-Amylalkohol, Pentylalkohol, 1-Pentylalkohol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CHEBI:44884 | |
CCCCCO |
Spezifikation
1-Pentanol | |
-78 °C | |
0.811 g/ml bei 25 °C | |
49 °C (120.2 °F) | |
CH3(CH2)4OH | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1730975 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-1-ol | |
6276 | |
88.15 mol | |
ReagentPlus™ |
71-41-0 | |
Farblos | |
136 °C bis 138 °C | |
C5H12O | |
n20/D 1.409 (Lit.) | |
UN1105 | |
Amylalkohol, N-Amylalkohol, Pentylalkohol, 1-Pentylalkohol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CCCCCO | |
88.15 | |
CHEBI:44884 | |
≥ 99 % |
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 3 – PG 3 – Pentanole
missing translation for 'einecsNumber' : 200-752-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SB9800000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™