Learn More
1-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octanoxalat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15493918
Verfügbar ab: 03-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octanoxalat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493918
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Artikelnummer. 15493918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57452.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1408074-51-0 | C8H13NO5 | 203.19 g/mol
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate is used as a pharmaceutical intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octanoxalat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1408074-51-0
Summenformel C8H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
MDL-Nummer MFCD19982774
InChI-Schlüssel ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 71432930
IUPAC-Name 1-Oxa-7-Azaspiro[3.4]Octan;Oxalsäure
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate
Menge 250 mg
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU08E022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberH57452.MD,H57452.ME
ChargennummerC13Z017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57452.MD,H57452.ME
ChargennummerU08E022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57452.MD,H57452.ME
Name des Produkts
1-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octanoxalat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >