Learn More
1-Octyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10542431
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Octyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10542431
Marke: Thermo Scientific Acros 223510250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-05-0
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.20
MDL-Nummer MFCD00009546
InChI-Schlüssel UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC-Name Oct-1-yn
SMILES CCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyne
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 127°C to 128°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5C∽CH
Brechungsindex 1.4150 to 1.417
Menge 25 mL
Beilstein 01, 258
Relative Dichte 0.74
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.024g/L (25°C)
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
1-Octyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >