Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
C8H17NAO3S, CAS-Nummer-5324-84-5, 1-Octansulfonat, Natrium, Natriumoctylsulfonat, IPC-Alks-8, 1-Octansulfonsäure, Natriumsalz, 1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Octyl-Natriumsulfonat, Natriumoctansulfonat, Natriumoctan-1-Sulfonat, Natrium-1-Octansulfonat, UNII-j46ez5jyb3, 100 g, weiß
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 to 7.5 |
Physikalische Form | Pulver Feststoff |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | Natrium;octanat-1-sulfonat |
Formelmasse | 216.28g/mol |
Güte | Chromatographie |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2534856 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | O/0028/46CN,O/0028/46,O/0028/48CN,O/0028/44,O/0028/48 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.