Learn More
1-Nonylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
129.00 CHF - 1455.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 112-20-9 |
---|---|
Summenformel | C9H22ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 179.73 |
MDL-Nummer | MFCD00008249 |
InChI-Schlüssel | IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9Mehr anzeigen |
PubChem CID | 16215 |
IUPAC-Name | Nonan-1-amin |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11463737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18209.14 |
25 g |
129.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11473737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18209.22 |
100 g |
348.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11483737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18209.36 |
500 g |
1455.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Nonylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Baustein verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Chemische Identifikatoren
112-20-9 | |
179.73 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
16215 | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
C9H22ClN | |
MFCD00008249 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9Mehr anzeigen | |
Nonan-1-amin |
Spezifikation
1-Nonylamine | |
-1°C | |
200°C to 202°C | |
Amine-like | |
1.433 | |
UN2735 | |
Luftempfindlich | |
Slightly soluble in water. | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] | |
179.73 | |
143.27 |
112-20-9 | |
0.784 | |
62°C (143°F) | |
C9H22ClN | |
MFCD00008249 | |
1733633 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
Nonan-1-amin | |
16215 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-945-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern