Learn More
1-Nitroso-2-naphthol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483324
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1-Nitroso-2-naphthol as a complexing agent for the on-line preconcentration of cobalt with FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol is the chelating ion-exchanger in the synthesis of alumina adsorbents that are of acidic, basic and neutral nature. It is used for the removal and preconcentration of Pb(II), Cu(II), Cr(III) from waste, as well as drinking water. It is also used in the preconcentration of cobalt using C(18) microcolumn with flow injection that is coupled to a flame atomic absorption spectrometry (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol is used in the preparation of 1-nitroso-2-naphthol-sodium nitrite reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nitroso-2-Naphthol als Komplexbildner für die On-Line-Vorkonzentration von Kobalt mit FI-FAAS. 1-Nitroso-2-Naphthol ist der chelierende Ionenaustauscher in der Synthese von Aluminiumoxid-Adsorbentien, die saurer, basischer und neutraler Natur sind. Es wird zur Entfernung und Vorkonzentration von Pb(II), Cu(II), Cr(III) aus Abwasser sowie Trinkwasser verwendet. Es wird auch in der Vorkonzentration von Kobalt mit C(18)-Mikrosäule mit Flussinjektion verwendet, die an ein Flammenatomabsorptionsspektrometriesystem (FI-FAAS) gekoppelt ist. 1-Nitroso-2-Naphthol wird bei der Herstellung von 1-Nitroso-2-Naphthol-Natrium-Nitritreagenz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-91-9
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
MDL-Nummer MFCD00003884
InChI-Schlüssel YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC-Name 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitroso-2-naphthol
Schmelzpunkt 104°C to 108°C (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 776947
Merck Index 14,6641
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
1-Nitroso-2-naphthol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >