Learn More
1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure Dinatriumsalz, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410987
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure Dinatriumsalz, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410987
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11410987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23375.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt is the most sensitive determination of trace cobalt reagents used for determination of cobalt and potassium-sensitive reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure-Dinatriumsalz ist das empfindlichste Nachweismittel für Kobaltspurenreagenzien, die zur Bestimmung von kobalt- und kaliumempfindlichen Reagenzien verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-05-3
Summenformel C10H5NNa2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 377.25
MDL-Nummer MFCD00149246
InChI-Schlüssel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10672
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 3643930
Merck Index 14,6644
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol and ethanol.
IUPAC-Name Dinatrium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalen-2,7-disulfonat
Formelmasse 377.26
Reinheit (%) ≥90%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB23375.22,B23375.14,B23375.36
Chargennummer10244241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberB23375.22,B23375.14,B23375.36
Chargennummer90005816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23375.22,B23375.14,B23375.36
Chargennummer10163167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23375.22,B23375.14,B23375.36
Chargennummer10147046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23375.22,B23375.14,B23375.36
Name des Produkts
1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure Dinatriumsalz, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals >