Learn More
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15431238
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431238
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15431238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55091.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276.229 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99747-74-7
Summenformel C11H7F3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 276.229
MDL-Nummer MFCD00192340
InChI-Schlüssel WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthaleneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 378884
IUPAC-Name Naphthalen-1-yl-trifluormethansulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Farbe Rot
Dichte 1.405 g/mL
Siedepunkt 97°C to 98°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 276.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals >