Learn More
1-Naphthylphosphat, Mononatriumsalz-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate acts as a substrate for determination of prostatic acid phosphatase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat dient als Substrat für die Bestimmung der Säurephosphatase der Prostata.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate |
Schmelzpunkt | 186°C to 191°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 264.16 (246.14 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249623 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | A18254.14,A18254.06,A18254.22 |
10247794 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | A18254.14,A18254.06,A18254.22 |
10241156 | Analysenzertifikat | 14/06/2022 | A18254.14,A18254.06,A18254.22 |
10238112 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A18254.14,A18254.06,A18254.22 |
10191869 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18254.14,A18254.06,A18254.22 |