Learn More
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449917
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449917
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11449917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22866.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 99 %, C10H9Na2O5P, CAS-Nummer-207569-06-0
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207569-06-0
Summenformel C10H7Na2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 268.12
MDL-Nummer MFCD00041007
InChI-Schlüssel QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24212014
IUPAC-Name disodium naphthalen-1-yl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 4895811
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 268.12 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10191240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10200888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10167433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10115481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Name des Produkts
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >