Learn More
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429917
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429917
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11429917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22866.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 99 %, C10H9Na2O5P, CAS-Nummer-207569-06-0
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207569-06-0
Summenformel C10H7Na2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 268.12
MDL-Nummer MFCD00041007
InChI-Schlüssel QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24212014
IUPAC-Name disodium naphthalen-1-yl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 4895811
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 268.12 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10191240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10167433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10200888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
Chargennummer10115481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22866.03,B22866.14,B22866.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Naphthylphosphatedisodium salt hydrate
Name des Produkts
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >