Learn More
1-(n-Pentyl)cyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438907
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194800-16-3
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00019284
InChI-Schlüssel LPRXLSZAZXWDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-pentyl cyclopentanol, 1-pentylcyclopentanol, 1-amylcyclopentanol, n-amyl cyclopentanol
PubChem CID 549095
IUPAC-Name 1-Pentylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCCCC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(n-Pentyl)cyclopentanol
Flammpunkt 82°C(180°F)
Menge 5 g
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(n-Pentyl)cyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™ >