Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate |
Schmelzpunkt | 16°C |
Dichte | 1.295 |
Flammpunkt | None |
Brechungsindex | 1.439 |
Menge | 10 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 288.29 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur