Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352179
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352179
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11352179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27201.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219.126 g/mol
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um eine ionische Flüssigkeit, die bei der Heck-Reaktion verwendet wird. Sie wird auch zur Bewertung der Faktoren verwendet, die für die Toxizität ionischer Flüssigkeiten gegenüber Wasserorganismen verantwortlich sind, und zwar über eine quantitative Struktur-Eigenschaft-Beziehungsmodellierung.
Löslichkeit
Mischbar in Wasser, Methanol und Dichlormethan. Nicht mischbar in Aceton, Toluol, Ethylacetat und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85100-77-2
Summenformel C8H15BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 219.126
MDL-Nummer MFCD03427611
InChI-Schlüssel KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
PubChem CID 2734236
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Bromid
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Schmelzpunkt 65°C to 75°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Formelmasse 219.12
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerH27201.06,H27201.18
Chargennummer10247680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 ArtikelnummerH27201.06,H27201.18
Chargennummer10241513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2022 ArtikelnummerH27201.06,H27201.18
Chargennummer10237067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerH27201.06,H27201.18
Chargennummer10213960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27201.06,H27201.18
Name des Produkts
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >