Learn More
Hamilton™ 1 ml, Modell 1002,1 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Die von Hamilton Company hergestellte BFP-Spritze ist nur für wissenschaftliche Forschung und Laborzwecke bestimmt und nicht für den Einsatz in vivo bei Menschen geeignet.
Marke: Hamilton™ 8250-37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Datenblatt
- Volumen – 1 mL
- Spritzentyp – Longlife Gastight Half-Height
- Spritzenserie – 1.000/Packung
- Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
- Kolbenausführung – X-Stil
- Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
- Autoklavierbar – Ja
- Sterilisierbar mit Gas – Ja
- Druck – 200 psig (13,8 bar)
- Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
- Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
- Innendurchmesser des Zylinders – 0,287 Zoll (7,29 mm)
- Außendurchmesser der Zylinders – 0,375 Zoll (9,53 mm)
- Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
PSD/4-Spritzen, UHMWPE-Spritzen mit langer Lebensdauer, Instrumentenspritzen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1 ml, Modell 1002,1 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur