Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
Marke:  Hamilton™ CAL203240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17864372
  • 361.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 1 mL.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
No Needle Included
0.355 Zoll
9.02 mm
Gas Tight Syringe
115 °C
1001 C
1
No Needle Included
ChemSeal (C)
Borosilicate Glass
0,181 in.
4.61 mm
No Needle Included
239 °F
50 °F
10 °C
1 mL
No Needle Included