Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
Marke: Hamilton™ CAL81514
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 1 mL.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Custom | |
0.355 Zoll | |
9.02 mm | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
1 mL | |
Custom |
Borosilicate Glass | |
0,181 in. | |
4.61 mm | |
Gas Tight Syringe | |
50 °C | |
1001 LTSN | |
1 | |
No Needle Included | |
Zementierter Luer-Konus |